W468501
δ-Tridecalactone
≥95%, FG
Sinonimo/i:
Tetrahydro-6-octyl-2H-pyran-2-one, 6-octyloxan-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; dairy; milk; musty; buttery
InChI
1S/C13H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11-13(14)15-12/h12H,2-11H2,1H3
RZZLMGATMUAJPX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
259.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
126.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)