W455530
Dihydrogalangal acetate
≥95%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.26
Numero FEMA:
4555
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.946
NACRES:
NA.21
Prodotti consigliati
Grado
FG
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
pungent; spicy
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)