Documenti fondamentali
90649
Supelco
1H,1H-Heptafluoro-1-butanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, Perfluoropropyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
CF3CF2CF2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.05
Beilstein:
1761907
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
LC/MS: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
96-97 °C (lit.)
Densità
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h12H,1H2
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)