T1490000
Tinzaparin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Heparin sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tinzaparin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)