T1410000
Tiabendazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Thiabendazole, 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tiabendazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms