Documenti fondamentali
ST432
Sigma-Aldrich
Sila13COgen
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Methyldiphenylsilanecarboxylic-13C acid, 1-Methyl-1,1-diphenylsilanecarboxylic-13C acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC13H14O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.34
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Applicazioni
Sila13COgen is a silanecarboxylic acid whose decomposition is used as a source of CO.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)