Documenti fondamentali
SMB01344
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
Sinonimo/i:
1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-nicotinamide, 1-Methyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide, 4-Py, 4PY, Me4PY, Met4PY, N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.77
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-9-3-2-6(10)5(4-9)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
KTLRWTOPTKGYQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N1-methyl-4-pyridone-5-carboxamide is involved in nicotinate and nicotinamide metabolism.
Applicazioni
Metabolomics research
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Aurélie Lenglet et al.
Toxins, 8(11) (2016-11-18)
N-methyl-2-pyridone-5-carboxamide (2PY, a major metabolite of nicotinamide, NAM) was recently identified as a uremic toxin. Recent interventional trials using NAM to treat high levels of phosphorus in end-stage renal disease have highlighted new potential uremic toxicities of 2PY. In the