SMB00978
L-Hercynine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-N,N,N-Trimethylhistidine, N-α-trimethyl histidine, Histidine-betaine
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)[C@H](C([O-])=O)CC1=CN=CN1
InChI
1S/C9H15N3O2/c1-12(2,3)8(9(13)14)4-7-5-10-6-11-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H-,10,11,13,14)/t8-/m0/s1
GPPYTCRVKHULJH-QMMMGPOBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)