MABC1128
Anti-FAM83B Antibody, clone 7D11
clone 7D11, from mouse
Sinonimo/i:
Protein FAM83B, Family with Sequence Similarity 83, member B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAM83B(222584)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected FAM83B in Immunocytochemistry applications (Cipriano, R., et. al. (2012). J Clin Incest. 122(9):3197-210).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected FAM83B in Immunoprecipitation applications (Cipriano, R., et. al. (2014). Oncogene. 33(25):3298-306).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FAM83B in HEK293T cells transfected with SN3-hFAM83B-HA.