Documenti fondamentali
SMB00946
Sigma-Aldrich
Dihydrogenistein
≥95%
Sinonimo/i:
4′,5,7-Trihydroxyisoflavan-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1CC(C(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-6,11,16-18H,7H2
UQGVUYNHDKMLSE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dihydrogenistein is a metabolite of the soy isoflavone genistin.
Metabolomics research
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)