Key Documents
SMB00945
Sigma-Aldrich
Dihydroresveratrol
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Dihydroresveratrol, 3,4′,5-Trihydroxybibenzyl, 3,5,4′-Trihydroxybibenzyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
PM
230.26 g/mol
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry.)
Colore
off-white to white
Solubilità
ethanol: 20 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H14O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-9,15-17H,1-2H2
HITJFUSPLYBJPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dihydroresveratrol is a metabolic product of gut bacteria. It has been identified in the form of glucuronidated and sulfated products in plasma and urine following the consumption of resveratrol.
Applicazioni
Metabolomics research and microbiome research
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)