S4429
Sulindac
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
(Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
CC1=C(CC(O)=O)c2cc(F)ccc2\C1=C/c3ccc(cc3)S(C)=O
InChI
1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
MLKXDPUZXIRXEP-MFOYZWKCSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALB(213) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?