S2192000
Sulpiride impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sulpiride
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13)
MKDYDRQLKPGNNU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti