S1975600
Sulfaguanidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(aminoiminomethyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-guanylbenzenesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sulfaguanidine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)