S1429
Sodium acetate
meets USP testing specifications, anhydrous
Sinonimo/i:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
99-101% dry basis
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
soluble 246 g/L at 20 °C (completely)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?