RDD044
Imidazolo
ReagentPlus®, 99%, Redi-Dri™, free-flowing
Sinonimo/i:
1,3-diaza-2,4-ciclopentadiene, Gliossalina
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Saggio
99%
Stato
powder
Qualità
free-flowing
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
P. ebollizione
256 °C (lit.)
Punto di fusione
85-92 °C
88-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps to maintain product moisture and quality
Altre note
Note legali
Prodotto comparabile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.