R0145020
Ramipril impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl (2S)2-[(3S,5aS,8aS, 9aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydro-1H-cyclopenta[e]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Ramipril diketopiperazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ramipril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21[C@@H]3[C@H](C[C@H]2C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCc4ccccc4)C(=O)OCC)CCC3
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
KOVMAAYRBJCASY-JBDAPHQKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)