PHR8955
Buprenorphine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
N-(3-Butenyl)norbuprenorphine, (αS,5α,7α)-17-(3-Buten-1-yl)-α-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1078711
Famiglia di API
buprenorphine
Confezionamento
pkg of 50MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)