PHR8947
Baclofen Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one, 4-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to Ph. Eur. B0200050
traceable to USP 1048222
Famiglia di API
baclofen
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C2CNC(=O)C2
InChI
1S/C10H10ClNO/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,13)
OVRPDYOZYMCTAK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)