PHR3871
Benzalkonium chloride (C18)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Benzyldimethylstearylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-benzyl-N-octadecylammonium chloride, Stearyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
benzalkonium chloride
Confezionamento
pkg of 100MG
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SFVFIFLLYFPGHH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2