PHR3784
Terbutaline Related Compound D
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
2-[Benzyl(tert-butyl)amino]-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1643521
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)