272051
1,3-Di-tert-butylbenzene
97%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(1,1-dimethylethyl)benzene, 1,3-Ditert-butylbenzene, 4,6-Di(tert-butyl)benzene, m-Di-tert-butylbenzene
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?