PHR3777
Montelukast dicyclohexylamine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 1147
traceable to EP Y0001436
traceable to USP 1446815
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 300 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
S([C@H](CCc7c(cccc7)C(O)(C)C)c4cc(ccc4)\C=C\c5nc6c(cc5)ccc(c6)Cl)CC3(CC3)CC(=O)O.N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C35H36ClNO3S.C12H23N/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);11-13H,1-10H2/b15-10+;/t32-;/m1./s1
ZLOLVGQQYDQBMP-HKHDRNBDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)