PHR3733
Metil palmitoleato
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Metil cis-9-esadecenoato, Metil estere dell’acido palmitoleico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1431625
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−0.5-0.5 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)