PHR3386
Betaxolol Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(1-(4-Ethylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to EP B1103100
traceable to USP 1069914
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)