PHR3232
Quinidine Gluconate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Quinidine gluconate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1595000
Famiglia di API
quinidine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@]([H])(C2)[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.C6H12O7/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t13-,14-,19+,20-;2-,3-,4+,5-/m01/s1
XHKUDCCTVQUHJQ-LCYSNFERSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)