PHR2857
Estradiol Valerate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
β-Estradiol 17-valerate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-pentanote
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000046
traceable to USP 1254009
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
estradiol
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 200 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC(=O)OC1CCC2C3CCc4cc(O)ccc4C3CCC12C
InChI
1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3
RSEPBGGWRJCQGY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)