PHR2821
Acamprosate calcium
Sinonimo/i:
3-(Acetylamino)-1-propanesulfonic acid calcium salt (2:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP BP1172
traceable to USP 1000554
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Confezionamento
pkg of 400 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Stringa SMILE
CC(=O)NCCCS(=O)(=O)O[Ca]OS(=O)(=O)CCCNC(C)=O
InChI
1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
BUVGWDNTAWHSKI-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)