PHR2615
Sodium Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Sodium acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to NIST 3152a
traceable to USP 1613407
Famiglia di API
sodium acetate
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 2 g
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)