PHR2610
Protamine sulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1578612
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
protamine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 25 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)