PHR2356
Betaine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Betaine hydrochloride, (Carboxymethyl)trimethylammonium hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1065709
Famiglia di API
betaine
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 300 mg
Punto di fusione
241-242 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)