PHR2204
Sodium Trimetaphosphate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Trisodium trimetaphosphate, Sodium cyclotriphosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to NIST 3152a
Famiglia di API
sodium trimetaphosphate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P1(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)O1
InChI
1S/3Na.H3O9P3/c;;;1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h;;;(H,1,2)(H,3,4)(H,5,6)/q3*+1;/p-3
UGTZMIPZNRIWHX-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Risultati analitici
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)