PHR2151
1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methylisoquinoline hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-4,6-isoquinolinediol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
phenylephrine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
186-190 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-5-7-2-3-8(12)4-9(7)10(13)6-11;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H
NQWCCJZOYHZSNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)