PHR2015
Raloxifene Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-(2-{4-[6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzothiophene-3-carbonyl]phenoxy}ethyl)piperidine 1-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1598234
Famiglia di API
raloxifene
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 40 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(c(c1c5ccc(cc5)O)C(=O)c3ccc(cc3)OCC[N]4(=O)CCCCC4)ccc(c2)O
InChI
1S/C28H27NO5S/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)35-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)34-17-16-29(33)14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2
KNADIZJVEMEXLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)