PHR2007
Allopurinol Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
3-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, 5-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 843
traceable to Ph. Eur. A0350030
traceable to USP 1013035
Famiglia di API
allopurinol
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)