PHR1971
Acetaminophen Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4′-Hydroxyacetophenone, 4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 770
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
109-111 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
330.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
166 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)