PHR1832
Fenbendazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Fenbendazole, Methyl 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 692
traceable to Ph. Eur. F0040000
traceable to USP 1269403
Famiglia di API
fenbendazole
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)