35032
Fenbendazole
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)