PHR1267
Ethyl maltol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, Ethyl maltol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1266008
Famiglia di API
ethyl maltol
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
85-95 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)