94185
Ethyl maltol
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, Ethyl maltol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
85-95 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?