Documenti fondamentali
PHL89599
Cepharanthine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(+)-Cepharanthine, 6′,12′-Dimethoxy-2,2′-dimethyl-6,7-(methylenebis(oxy))oxyacanthan, O-Methylcepharanoline, CEP, Cepharanthin, Cepharantin, NSC 623442, [14aS-(14aR*,26aS*)]-2,3,13,14,14a,15,26,26a-octahydro-22,30-dimethoxy-1,14-dimethyl- H-4,6:16,19-Dietheno-21,25-metheno-12H-[1,3]dioxolo[4,5-g]pyrido[2′,3′:17,18][1,10]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H38N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
606.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCC2=CC3=C(OCO3)C(O4)=C2[C@@H]1CC5=CC=C(OC6=C(OC)C=CC(C[C@@H]7C8=CC4=C(OC)C=C8CCN7C)=C6)C=C5
InChI
1S/C37H38N2O6/c1-38-13-11-24-18-31(41-4)33-20-27(24)28(38)16-23-7-10-30(40-3)32(17-23)44-26-8-5-22(6-9-26)15-29-35-25(12-14-39(29)2)19-34-36(37(35)45-33)43-21-42-34/h5-10,17-20,28-29H,11-16,21H2,1-4H3/t28-,29+/m1/s1
YVPXVXANRNDGTA-WDYNHAJCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)