Documenti fondamentali
PHL83839
Betulonic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-Oxobetulinic acid, 3-Oxolup-20(29)-en-28-oic acid, Liquidambaric acid, Liquidambronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H46O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C30H46O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-22,24H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
SLJTWDNVZKIDAU-SVAFSPIFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)