Documenti fondamentali
PHL82310
Desoxyrhaponticin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,5-Dihydroxy 4′-methoxystilbene 3-glucoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)Oc2cc(cc(c2)\C=C\c3ccc(cc3)OC)O
InChI
1S/C21H24O8/c1-27-15-6-4-12(5-7-15)2-3-13-8-14(23)10-16(9-13)28-21-20(26)19(25)18(24)17(11-22)29-21/h2-10,17-26H,11H2,1H3/b3-2+
MFMQRDLLSRLUJY-NSCUHMNNSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)