Documenti fondamentali
PHL80586
Epimedin A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H50O20
Numero CAS:
Peso molecolare:
838.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C40H52O19/c1-15(2)5-10-20-22(55-23-11-18(13-41)27(45)31(49)28(23)46)12-21(43)25-30(48)37(35(57-36(20)25)17-6-8-19(53-4)9-7-17)58-40-38(33(51)26(44)16(3)54-40)59-39-34(52)32(50)29(47)24(14-42)56-39/h5-9,12,16,18,23-24,26-29,31-34,38-47,49-52H,10-11,13-14H2,1-4H3/t16-,18+,23+,24+,26-,27+,28-,29+,31-,32-,33+,34+,38+,39-,40-/m0/s1
OKOVXNDIKBDKAA-OIAFWOJHSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)