P9458
Potassium sulfate
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
K2SO4, Sulphate of potash
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?