204129
Potassium sulfate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dipotassium sulfate, Monopotassium sulfate, Sulfuric acid dipotassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?