P8976
Phenol red broth base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 6579:2014
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
BioChemika
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
food and beverages
microbiology
Compatibilità
nonselective and differential for bacteria (General Media)
nonselective and differential for enterobacteriaceae
Applicazioni
Componenti
Proteose peptone, 10.00
Beef extract, 1.00
Sodium chloride, 5.00
Phenol red, 0.018
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?