P6083
Potassium nitrate
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
KNO3, saltpeter
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0%
Stato
crystals
Impurezze
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.01% Insoluble matter
Punto di fusione
334 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): <0.002%
sulfate (SO42-): <0.003%
Cationi in tracce
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Stringa SMILE
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?