1.05063
Potassium nitrate
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Potassium nitrate, Nitric acid potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (alkalimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
3015 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
334 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0015%
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- The scientific rationale and development of an optimized dentifrice for the treatment of dentin hypersensitivity.: This clinical study details the development of a dentifrice containing potassium nitrate, aimed at treating dentin hypersensitivity, showcasing the compound′s application in dental health products (Tavss et al., 2004).
Risultati analitici
pH-value (5 %; water): 5.0 - 7.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Iodate (IO₃): ≤ 0.0005 %
Nitrite (NO₂): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0015 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Corresponds to ISO,Reag. Ph Eur
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1