P4030
Phloxine B
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinonimo/i:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-4,5,6,7-tetrachlorofluorescein disodium salt, Acid Red 92, Cyanosine, D&C;Red No. 28, Eosin 10B
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Phloxine B, certified by the BSC, Dye content ≥80 %, certified by the Biological Stain Commission
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
agenzia
certified by the BSC
Stato
powder
Composizione
Dye content, ≥80%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
dark red
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
εmax
1150-1300 at 546-550 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal